Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50074-1G
PC50074-5G
APOSPC50074-1GEA
158
CHF
APOSPC50074-1G
APOSPC50074-5G
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
Formel:
C₆H₁₅BF₃OSi·K Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11505930 CAS-Nummer: 1027642-28-9 |