3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500736-1G
PC500736-5G
APOSPC500736-1GEA
314
CHF
APOSPC500736-1G
APOSPC500736-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₇BBrFO₂ MW: 232.843 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28122904 CAS-Nummer: 680610-75-7 |