Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500693-1G PC500693-5G
APOSPC500693-1GEA 122 CHF
APOSPC500693-1G APOSPC500693-5G
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆F₃IO₂
MW: 330.042 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18399517
CAS-Nummer: 1261880-87-8