5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50068-1G PC50068-250MG
APOSPC50068-1GEA 488 CHF
APOSPC50068-1G APOSPC50068-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22558087
CAS-Nummer: 1008361-72-5