4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500677-1G
PC500677-250MG
PC500677-5G
APOSPC500677-1GEA
69.6
CHF
APOSPC500677-1G
APOSPC500677-250MG
APOSPC500677-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆F₃IO MW: 302,032 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18398177 CAS-Nummer: 959632-19-0 |