2-Fluororesorcinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluorobenzene-1,3-diol
PC500671-1G PC500671-250MG
APOSPC500671-1GEA 257 CHF
APOSPC500671-1G APOSPC500671-250MG
2-Fluororesorcinol
2-Fluororesorcinol
Formel: C₆H₅FO₂
MW: 128,101 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835187
CAS-Nummer: 103068-40-2