3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-6-nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-cresol, 4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
PC50066-1G PC50066-250MG
APOSPC50066-1GEA 446 CHF
APOSPC50066-1G APOSPC50066-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₄NO₃
MW: 303.993 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD25541892
CAS-Nummer: 1445995-81-2