4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500654-1G PC500654-250MG
APOSPC500654-1GEA 1090 CHF
APOSPC500654-1G APOSPC500654-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzonitrile
Formel: C₁₀H₅F₆NO₂
MW: 285,143 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28103422
CAS-Nummer: 1845713-67-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III