4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500653-1G PC500653-250MG
APOSPC500653-1GEA 1230 CHF
APOSPC500653-1G APOSPC500653-250MG
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Formel: C₁₁H₈F₆O₃
MW: 302.17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28103421
CAS-Nummer: 1845693-80-2