Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Potassium trifluoro(neopentyl)borate
PC50057-1G PC50057-5G
APOSPC50057-1GEA 80.1 CHF
APOSPC50057-1G APOSPC50057-5G
Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate 98%
Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate
Formel: C₅H₁₁BF₃·K
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09271780
CAS-Nummer: 1150655-02-9