2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Fluoro-2-formylbenzyl bromide, α-Bromo-5-fluoro-o-tolualdehyde
PC500562-1G PC500562-250MG PC500562-5G
APOSPC500562-1GEA 1090 CHF
APOSPC500562-1G APOSPC500562-250MG APOSPC500562-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18205514
CAS-Nummer: 945995-09-5
UN: 3265
ADR: 8,III