2-(Bromomethyl)-6-fluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500549-10G PC500549-1G PC500549-5G
APOSPC500549-10GEA 0 CHF
APOSPC500549-10G APOSPC500549-1G APOSPC500549-5G
2-(Bromomethyl)-6-fluorobenzonitrile 97%
2-(Bromomethyl)-6-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,034 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18394042
CAS-Nummer: 1261686-95-6
UN: 3261
ADR: 8,III