3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
PC500533-1G PC500533-250MG PC500533-5G
APOSPC500533-1GEA 348 CHF
APOSPC500533-1G APOSPC500533-250MG APOSPC500533-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,034 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18394044
CAS-Nummer: 853368-35-1
UN: 3261
ADR: 8,III