2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2-Amino-6-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 3-Methoxy-2-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-6-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 3-Amino-2-(trifluoroacetyl)anisole
PC50053-1G PC50053-250MG
APOSPC50053-1GEA 1330 CHF
APOSPC50053-1G APOSPC50053-250MG
2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-6'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18071075
CAS-Nummer: 1233967-21-9