3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500522-1G
PC500522-250MG
APOSPC500522-1GEA
418
CHF
APOSPC500522-1G
APOSPC500522-250MG
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₆BrFO Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18378686 CAS-Nummer: 1379371-56-8 UN: 3261 ADR: 8,III |