3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500508-1G
PC500508-250MG
APOSPC500508-1GEA
367
CHF
APOSPC500508-1G
APOSPC500508-250MG
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-6'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₅BrClFO MW: 251,48 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28040519 CAS-Nummer: 1541643-75-7 |