3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC500503-1G
PC500503-250MG
APOSPC500503-1GEA
1010
CHF
APOSPC500503-1G
APOSPC500503-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
3-Bromo-6-chloro-2-fluoronitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrClFNO₂ MW: 254,441 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28040517 CAS-Nummer: 1806970-78-4 |