5-Bromo-2-fluorostyrene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-1-fluoro-2-vinylbenze, 4-Bromo-2-ethenyl-1-fluorobenzene
PC500496-1G PC500496-250MG PC500496-5G
APOSPC500496-1GEA 69.6 CHF
APOSPC500496-1G APOSPC500496-250MG APOSPC500496-5G
5-Bromo-2-fluorostyrene
5-Bromo-2-fluorostyrene
Formel: C₈H₆BrF
MW: 201,036 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20384566
CAS-Nummer: 221030-92-8