4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC500495-1G
PC500495-250MG
PC500495-5G
APOSPC500495-1GEA
522
CHF
APOSPC500495-1G
APOSPC500495-250MG
APOSPC500495-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₆BrF₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24148371 CAS-Nummer: 120077-70-5 |