3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500493-1G
PC500493-250MG
PC500493-5G
APOSPC500493-1GEA
275
CHF
APOSPC500493-1G
APOSPC500493-250MG
APOSPC500493-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂BrClFN MW: 234,453 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11846056 CAS-Nummer: 943830-79-3 |