2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500491-1G
PC500491-250MG
PC500491-5G
APOSPC500491-1GEA
240
CHF
APOSPC500491-1G
APOSPC500491-250MG
APOSPC500491-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃ClFNO₄S MW: 239,609 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08443561 CAS-Nummer: 713-21-3 UN: 3265 ADR: 8,III |