3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500485-1G PC500485-250MG
APOSPC500485-1GEA 1090 CHF
APOSPC500485-1G APOSPC500485-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂ClFO
MW: 330,376 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28040504
CAS-Nummer: 1807121-46-5
UN: 3261
ADR: 8,III