2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500482-1G PC500482-250MG PC500482-5G
APOSPC500482-1GEA 78.4 CHF
APOSPC500482-1G APOSPC500482-250MG APOSPC500482-5G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₆F₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17281928
CAS-Nummer: 1342158-87-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III