4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500478-1G
PC500478-250MG
APOSPC500478-1GEA
479
CHF
APOSPC500478-1G
APOSPC500478-250MG
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₅BrF₃N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22492235 CAS-Nummer: 853368-32-8 |