4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
α-Bromo-3-fluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide
PC500463-1G
PC500463-250MG
PC500463-5G
APOSPC500463-1GEA
850
CHF
APOSPC500463-1G
APOSPC500463-250MG
APOSPC500463-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233.034 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11179690 CAS-Nummer: 361456-46-4 UN: 3261 ADR: 8 III |