3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500462-1G
PC500462-25G
PC500462-5G
APOSPC500462-1GEA
55.7
CHF
APOSPC500462-1G
APOSPC500462-25G
APOSPC500462-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrClFO₂ MW: 253,453 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110256 CAS-Nummer: 702640-51-5 |