2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500461-1G PC500461-250MG PC500461-5G
APOSPC500461-1GEA 381 CHF
APOSPC500461-1G APOSPC500461-250MG APOSPC500461-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
2,3-Difluoro-4-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₂F₂IN
MW: 264.999 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28014018
CAS-Nummer: 943830-91-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III