2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500450-1G
PC500450-250MG
PC500450-5G
APOSPC500450-1GEA
209
CHF
APOSPC500450-1G
APOSPC500450-250MG
APOSPC500450-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄FNO₄ MW: 185,109 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27995610 CAS-Nummer: 394-34-3 |