3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500389-1G PC500389-25G PC500389-5G
APOSPC500389-1GEA 152 CHF
APOSPC500389-1G APOSPC500389-25G APOSPC500389-5G
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄I
MW: 289,997 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07771984
CAS-Nummer: 132554-73-5