3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
PC500371-1G PC500371-5G
APOSPC500371-1GEA 524 CHF
APOSPC500371-1G APOSPC500371-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975445
CAS-Nummer: 1807263-82-6