2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-2-bromo-5-fluorotoluene
PC500365-1G PC500365-250MG PC500365-5G
APOSPC500365-1GEA 453 CHF
APOSPC500365-1G APOSPC500365-250MG APOSPC500365-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline 97%
2-Bromo-5-fluoro-3-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975494
CAS-Nummer: 1463053-93-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III