2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-3-methyl-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoro-3-methylnitrobenzene
PC500364-1G PC500364-5G PC500364-25G
APOSPC500364-1GEA 26.2 CHF
APOSPC500364-1G APOSPC500364-5G APOSPC500364-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Melting Pt: 37…39 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21603723
CAS-Nummer: 90292-62-9