4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500346-1G PC500346-250MG
APOSPC500346-1GEA 421 CHF
APOSPC500346-1G APOSPC500346-250MG
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉FN₂
MW: 140,158 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09026959
CAS-Nummer: 485832-95-9