2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC500345-1G PC500345-250MG PC500345-5G
APOSPC500345-1GEA 262 CHF
APOSPC500345-1G APOSPC500345-250MG APOSPC500345-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975467
CAS-Nummer: 1463053-91-9