2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500327-1G PC500327-250MG
APOSPC500327-1GEA 822 CHF
APOSPC500327-1G APOSPC500327-250MG
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₈F₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975466
CAS-Nummer: 1823815-55-9