2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-methoxy-5-methylbenzene
PC500322-1G PC500322-250MG
APOSPC500322-1GEA 244 CHF
APOSPC500322-1G APOSPC500322-250MG
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Formel: C₈H₈FIO
MW: 266,051 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975454
CAS-Nummer: 1823867-60-2