2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500320-1G PC500320-250MG
APOSPC500320-1GEA 471 CHF
APOSPC500320-1G APOSPC500320-250MG
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄F₄N₂
MW: 204,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975492
CAS-Nummer: 1807176-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III