5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500317-1G
PC500317-250MG
APOSPC500317-1GEA
613
CHF
APOSPC500317-1G
APOSPC500317-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Formel:
C₈H₁₀FNO MW: 155,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20714261 CAS-Nummer: 77153-73-2 |