2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500314-1G
PC500314-250MG
APOSPC500314-1GEA
83.6
CHF
APOSPC500314-1G
APOSPC500314-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208.11 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27975486 CAS-Nummer: 1823327-58-7 |