2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500313-1G
PC500313-5G
APOSPC500313-1GEA
323
CHF
APOSPC500313-1G
APOSPC500313-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Formel:
C₇H₆FIO MW: 252,025 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27975459 CAS-Nummer: 1823935-35-8 |