2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500308-1G PC500308-250MG
APOSPC500308-1GEA 585 CHF
APOSPC500308-1G APOSPC500308-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole
Formel: C₈H₈FNO₃
MW: 185,152 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24368898
CAS-Nummer: 3108-02-9