2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
α,α,α,2,6-Pentafluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-3,5-difluorobenzotrifluoride
PC500305-1G
PC500305-250MG
APOSPC500305-1GEA
303
CHF
APOSPC500305-1G
APOSPC500305-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₂ MW: 226,1 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27975469 CAS-Nummer: 1309597-24-7 |