6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Carboxy-3-fluoro-6-nitrophenol, 6-Fluoro-3-nitrosalicylic acid
PC500298-1G PC500298-250MG
APOSPC500298-1GEA 488 CHF
APOSPC500298-1G APOSPC500298-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₅
MW: 201.109 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975496
CAS-Nummer: 1820639-38-0