2-Bromo-5-fluoro-4-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC500296-5G
APOSPC500296-5GEA 0 CHF
APOSPC500296-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitroaniline
2-Bromo-5-fluoro-4-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235,011 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22381005
CAS-Nummer: 952664-69-6