4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500272-1G PC500272-250MG PC500272-5G
APOSPC500272-1GEA 758 CHF
APOSPC500272-1G APOSPC500272-250MG APOSPC500272-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrFNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199648
CAS-Nummer: 108310-38-9