2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC500265-1G PC500265-250MG PC500265-5G
APOSPC500265-1GEA 548 CHF
APOSPC500265-1G APOSPC500265-250MG APOSPC500265-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250,022 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975461
CAS-Nummer: 84478-77-3