4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500262-1G
APOSPC500262-1GEA 99.3 CHF
APOSPC500262-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235,995 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100973
CAS-Nummer: 661463-12-3