4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC500251-1G PC500251-5G
APOSPC500251-1GEA 158 CHF
APOSPC500251-1G APOSPC500251-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline 95+%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline
Formel: C₆H₄BrFIN
MW: 315,91 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26386356
CAS-Nummer: 1219741-79-3