2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500240-1G
PC500240-250MG
APOSPC500240-1GEA
784
CHF
APOSPC500240-1G
APOSPC500240-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formel:
C₉H₄BrF₅O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27937167 CAS-Nummer: 1823271-81-3 UN: 3265 ADR: 8,III |