2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500230-1G PC500230-250MG
APOSPC500230-1GEA 488 CHF
APOSPC500230-1G APOSPC500230-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅N
MW: 207,1 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631621
CAS-Nummer: 261945-18-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III